4-Benzyloxyindole
Fournisseur: Molekula
19412115-1G
MOLE19412115-1GEA 0 EUR InStock
MOLE19412115-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00047200
Numéro CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité