Sodium borohydrure
Fournisseur: Molekula
Danger
19526770-100G
MOLE19526770-100GEA 0 EUR InStock
MOLE19526770-100G
Sodium borohydrure
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 400 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité