Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-aminobenzylique

Fournisseur: Molekula

19569444-25G
MOLE19569444-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19569444-25G
Alcool 4-aminobenzylique
Alcool 4-aminobenzylique


Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 169…171 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014782
Numéro CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité