Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
19584892-5G
MOLE19584892-5GEA 0 EUR InStock
MOLE19584892-5G
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆ClNO₂
Point de fusion: 291…292 °C
Numéro MDL: MFCD00005613
Numéro CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité