2-Propylphénol
Fournisseur: Molekula
19684945-25G
MOLE19684945-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19684945-25G
2-Propylphénol
2-Propylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.015 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00002251
Numéro CAS: 644-35-9
EINECS: 211-415-3
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité