Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénosulfate

Fournisseur: Molekula
Danger

19700986-1KG
MOLE19700986-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE19700986-1KG
Potassium hydrogénosulfate
Potassium hydrogénosulfate


Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité