Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: o-Nitrobenzonitrile

19854774-5G
MOLE19854774-5GEA 0 EUR InStock
MOLE19854774-5G
2-Nitrobenzonitrile
2-Nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007044
Numéro CAS: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité