Salicylamide
Fournisseur: Molekula
Attention
19861860-1KG
MOLE19861860-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE19861860-1KG
Salicylamide
Salicylamide
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007978
Numéro CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité