Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromopyridine

Fournisseur: Molekula

19976185-25G
MOLE19976185-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19976185-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine


Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006223
Numéro CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité