2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt, 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
20106938-100MG
MOLE20106938-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE20106938-100MG
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MW: 511,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084683
Numéro CAS: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité