Bromure de triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
20107888-25G
MOLE20107888-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20107888-25G
Bromure de triphénylphosphonium
Bromure de triphénylphosphonium
Formule: C₁₈H₁₆BrP
Numéro MDL: MFCD00035107
Numéro CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité