Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminopyridine

Fournisseur: Molekula
Danger

20122882-500G
MOLE20122882-500GEA 0 EUR InStock
MOLE20122882-500G
3-Aminopyridine
3-Aminopyridine


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: ∼248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité