4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Fournisseur: Molekula
20169275-100G
MOLE20169275-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20169275-100G
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité