2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
20239572-5G
MOLE20239572-5GEA 0 EUR InStock
MOLE20239572-5G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 216…220 °C
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité