4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
20263504-1G
MOLE20263504-1GEA 0 EUR InStock
MOLE20263504-1G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Numéro MDL: MFCD00038015
Numéro CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité