N-Acétyl-β-D-glucosamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
20293490-100G
MOLE20293490-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20293490-100G
N-Acétyl-β-D-glucosamine
N-Acétyl-β-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité