Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride glutarique

Fournisseur: Molekula

20533442-500G
MOLE20533442-500GEA 0 EUR InStock
MOLE20533442-500G
Anhydride glutarique
Anhydride glutarique


Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006679
Numéro CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité