2-Méthyl-8-quinoléinol
Fournisseur: Molekula
Attention
20572352-100G
MOLE20572352-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20572352-100G
2-Méthyl-8-quinoléinol
2-Méthyl-8-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006765
Numéro CAS: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité