Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Butyltriphenylphosphonium bromide
20583883-100G
MOLE20583883-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20583883-100G
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 399,31 g/mol
Point de fusion: 249…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011855
Numéro CAS: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité