2,4-Diméthylpyrrole
Fournisseur: Molekula
20588412-5G
MOLE20588412-5GEA 0 EUR InStock
MOLE20588412-5G
2,4-Diméthylpyrrole
2,4-Diméthylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Numéro MDL: MFCD00192088
Numéro CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité