Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Cystine

Fournisseur: Molekula

20823164-25G
MOLE20823164-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20823164-25G
DL-Cystine
DL-Cystine


Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 227 °C
Numéro MDL: MFCD00084652
Numéro CAS: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité