Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
20828995-25G
MOLE20828995-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20828995-25G
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006901
Numéro CAS: 486-73-7
EINECS: 207-639-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité