3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol
Fournisseur: Molekula
20831626-25G
MOLE20831626-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20831626-25G
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Formule: C₂H₄N₄S
Numéro MDL: MFCD00005231
Numéro CAS: 16691-43-3
EINECS: 240-735-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité