Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Fournisseur: Molekula
20843123-1G
MOLE20843123-1GEA 0 EUR InStock
MOLE20843123-1G
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point de fusion: 174.5 °C
Densité: 1.754 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005637
Numéro CAS: 40432-84-6
EINECS: 254-917-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité