Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoxazole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,3-Benzoxazole

21061250-100G
MOLE21061250-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21061250-100G
Benzoxazole
Benzoxazole


Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 182…185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.1754 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005765
Numéro CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité