11-Bromo-1-undécanol
Fournisseur: Molekula
21074243-25G
MOLE21074243-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21074243-25G
11-Bromo-1-undécanol
11-Bromo-1-undécanol
Formule: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004752
Numéro CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité