Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Guaiazulene

21265582
MOLE21265582EA 0 EUR InStock
MOLE21265582
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène


Formule: C₁₅H₁₈
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Densité: 0.9759 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00003811
Numéro CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité