Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Fournisseur: Molekula
21267602-100G
MOLE21267602-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21267602-100G
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Formule: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Numéro MDL: MFCD00012905
Numéro CAS: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité