N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
Fournisseur: Molekula
21276387-1G
MOLE21276387-1GEA 0 EUR InStock
MOLE21276387-1G
N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
Formule: C₁₆H₃₃NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85261-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité