Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalacétique

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid

21309006-25G
MOLE21309006-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21309006-25G
Acide oxalacétique
Acide oxalacétique


Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité