Baryum sulfate
Fournisseur: Molekula
21615331-1KG
MOLE21615331-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE21615331-1KG
Baryum sulfate
Baryum sulfate
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1345 °C
Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité