Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-o-crésol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene

21738642-25G
MOLE21738642-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21738642-25G
5-Amino-o-crésol
5-Amino-2-methylphenol


Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162 °C
Numéro MDL: MFCD00043922
Numéro CAS: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité