(2-Bromophényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
21767935-25G
MOLE21767935-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21767935-25G
(2-Bromophényl)acétonitrile
(2-Bromophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001896
Numéro CAS: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
ONU: 1694
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité