(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Fournisseur: Molekula
21833767-500G
MOLE21833767-500GEA 0 EUR InStock
MOLE21833767-500G
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063238
Numéro CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité