Chlorure de pyridinium
Fournisseur: Molekula
Attention
21857871-100G
MOLE21857871-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21857871-100G
Chlorure de pyridinium
Chlorure de pyridinium
Formule: C₅H₆ClN
Point d'ébullition: 222.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012802
Numéro CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité