Trifluoromethanesulfonate d'étain (II)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
21892641-1G
MOLE21892641-1GEA 0 EUR InStock
MOLE21892641-1G
Trifluoromethanesulfonate d'étain (II)
Trifluoromethanesulfonate d'étain (II)
Formule: C₂F₆O₆S₂Sn
MW: 416,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191251
Numéro CAS: 62086-04-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité