TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Fournisseur: Molekula
21958982-500G
MOLE21958982-500GEA 0 EUR InStock
MOLE21958982-500G
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité