N,N-Diméthylglycine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
21966200-25G
MOLE21966200-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21966200-25G
N,N-Diméthylglycine
N,N-Diméthylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité