Noir du Soudan B
Fournisseur: Molekula
21998092-25G
MOLE21998092-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21998092-25G
Noir du Soudan B
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité