N-Acetyl-L-methionine
Fournisseur: Molekula
22003320-100G
MOLE22003320-100GEA 0 EUR InStock
MOLE22003320-100G
N-Acetyl-L-methionine
N-Acetyl-L-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00064441
Numéro CAS: 65-82-7
EINECS: 200-617-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité