5-Bromouridine
Fournisseur: Molekula
22067520-1G
MOLE22067520-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22067520-1G
5-Bromouridine
5-Bromouridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006528
Numéro CAS: 957-75-5
EINECS: 213-486-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité