4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Molekula
22083840-25G
MOLE22083840-25GEA 0 EUR InStock
MOLE22083840-25G
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00012943
Numéro CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité