N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
Fournisseur: Molekula
22118459-1G
MOLE22118459-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22118459-1G
N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
Formule: C₁₇H₃₅NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036801
Numéro CAS: 85261-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité