MOPS-Na
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
22144595-100G
MOLE22144595-100GEA 0 EUR InStock
MOLE22144595-100G
MOPS-Na
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité