3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC)
Fournisseur: Molekula
Danger
22225310-100G
MOLE22225310-100GEA 0 EUR InStock
MOLE22225310-100G
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC)
3-Amino-9-ethyl carbazole
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité