2,3-Lutidine
Fournisseur: Molekula
22252417-100G
MOLE22252417-100GEA 0 EUR InStock
MOLE22252417-100G
2,3-Lutidine
2,3-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.945 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009605
Numéro CAS: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité