(R)-(-)-Nipecotic acid
Fournisseur: Molekula
22454408-100MG
MOLE22454408-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE22454408-100MG
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD01630787
Numéro CAS: 25137-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité