5-Méthoxysalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
22481955-5G
MOLE22481955-5GEA 0 EUR InStock
MOLE22481955-5G
5-Méthoxysalicylaldéhyde
5-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003332
Numéro CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité