Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium fluorure

Fournisseur: Molekula
Danger

22715931-1KG
MOLE22715931-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE22715931-1KG
Potassium fluorure
Potassium fluorure


Formule: KF
MW: 58,1 g/mol
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité