Gel de silice, Pore size: 60 Å
Fournisseur: Molekula
22768261-250G
MOLE22768261-250GEA 0 EUR InStock
MOLE22768261-250G
Gel de silice, Pore size: 60 Å
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité